Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H5P
Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu’à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inox.
1440.00€
Spécification
Débit | 17 L/min |
---|---|
Type de pompe | Foulante |
Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert |
Matériau | Oxyde de polyphénylène |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11366661
|
Fisherbrand™
|
230 V 60 Hz | 4100 H5P | 4,5 à 5,3 L |
1440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu’à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inox.
Bain de thermostatisation Isotemp• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
Spécification
17 L/min | |
de Température ambiante +10° ; à 100°C | |
Oxyde de polyphénylène | |
15,3 in | |
7,5 in | |
13,7 in |
Foulante | |
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert | |
15,3 x 7,5 x 13,7 in (38,8 x 19 x 34,7 cm) | |
38,8 cm | |
19 cm | |
34,7 cm |