Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H5P
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 60 Hz
Modèle:
4100 H5P
Capacité (métrique):
4,5 à 5,3 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu’à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inox.
Bain de thermostatisation Isotemp
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,19 à 1,4 gal |
| Capacité (métrique) | 4,5 à 5,3 L |
| Débit | 17 L/min. |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
| Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert |
| Capacité de chauffage | 1,2 kW |
| Matériau | Oxyde de polyphénylène |
| Modèle | 4100 H5P |
| Stabilité de la température | ± 0,5°C |
| Afficher plus |