Learn More
Fisherbrand™ Densimètres Baumé
Balance “lourde” Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Balance lourde Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
Densimètre verre à échelle spécifique• Densimètre °Baumé
• Verre longueur 300 mm
• Division 0,1° Baumé
• Température de référence 15°C
• Densimètre
Certifications
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
Baume Hydrometer | |
Without 3-point certification | |
Soda Lime Glass | |
Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water |
0.1° | |
290 mm | |
40 to 51° |