Learn More
Fisherbrand™ Densimètres Baumé
Balance “lourde” Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
14.24€ - 27.45€
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Incréments | Longueur (métrique) | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Incréments | Longueur (métrique) | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11796923
|
Fisherbrand™
|
Sans certification à 3 points | 0,1° | 305 mm | 9 à 21° |
25.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11706933
|
Fisherbrand™
|
Sans certification à 3 points | 0,1° | 310 mm | 19 à 31° |
27.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11716933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 305 mm | 29 to 41° |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11726933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 290 mm | 40 to 51° |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11736933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 295 mm | 49 to 61° |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11746933
|
Fisherbrand™
|
Without 3-point certification | 0.1° | 295 mm | 60 to 70° |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Balance “lourde” Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
Informations sur la commande
Utilisez un cylindre Fisherbrand de V08-530J avec 250 ml de liquide pour l’immersion, disponible séparément
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM™ E 100, étalonné conformément aux spécifications ASTM E 126.
Spécification
Baume Hydrometer |