Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonde de température pour Sonicator FB705
Pour la surveillance de la température des échantillons sensibles
Marque:  Fisherbrand™ FB4102
Code produit. 12911161
  • 315.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour la surveillance des volumes d’échantillons sensibles à la température
  • Peut être utilisé pour surveiller des volumes compris entre 100 et 1000 ml
  • Sonde de surveillance de la température de 6 po de long (acier inox)
Spécification
Spécification
Sonde de température
15,24 cm
Sonicateur™ FB 705
6 po
Idéale pour la surveillance de la température des échantillons de 100 ml ou plus