Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonde de température pour Sonicator FB705
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Sonde de température
Thermo-sonde
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la surveillance des volumes d’échantillons sensibles à la température
- Peut être utilisé pour surveiller des volumes compris entre 100 et 1000 ml
- Sonde de surveillance de la température de 6 po de long (acier inox)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde de température |
| Longueur (impériale) | 6 po |
| Longueur (métrique) | 15,24 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour la surveillance de la température des échantillons de 100 ml ou plus |
| À utiliser avec (équipement) | Sonicateur™ FB 705 |