Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sonde de générateur en plastique jetable
Compatible avec les homogénéisateurs Fisher Scientific™ 150 et 850. La sonde pour générateur jetable en plastique des accessoires pour homogénéiseur portatif 150 et 850 Fisher Scientific™ est idéale pour des applications où la contamination croisée est un problème. Nécessite l’utilisation d’un adaptateur.
251.00€ - 507.00€
Spécification
Type de produit | Sonde |
---|---|
Dimensions | 7 mm de diamètre x 110 mm de longueur |
Matériau | Plastique |
À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseur 850 |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15575819
![]() |
Fisherbrand™
15575819 |
25/paquet |
251.00€
1 pack |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15585819
![]() |
Fisherbrand™
15585819 |
50/paquet |
507.00€
1 pack |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Sondes à utiliser avec les Homogénéiseurs Fisherbrand™ modèle 150 et 850. Accessoires en plastique jetables, parfaits pour les applications exposées à un risque de contamination croisée.
- Économique : <1 % du coût des sondes de générateur en acier inoxydable
- Empêche toute contamination croisée
- Idéal pour les extractions de PCR, d’ARN et d’ADN
- Ne nécessite aucun entretien
- Plage de traitement de 0,2 ml à 30 ml
Spécification
Sonde | |
7 mm de diamètre x 110 mm de longueur | |
Plastique | |
Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseur 850 |