Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sonde de générateur en plastique jetable
Compatible avec les homogénéisateurs Fisher Scientific™ 150 et 850. La sonde pour générateur jetable en plastique des accessoires pour homogénéiseur portatif 150 et 850 Fisher Scientific™ est idéale pour des applications où la contamination croisée est un problème. Nécessite l’utilisation d’un adaptateur.
Marque: Fisherbrand™ 15585819
Description
Sondes à utiliser avec les Homogénéiseurs Fisherbrand™ modèle 150 et 850. Accessoires en plastique jetables, parfaits pour les applications exposées à un risque de contamination croisée.
- Économique : <1 % du coût des sondes de générateur en acier inoxydable
- Empêche toute contamination croisée
- Idéal pour les extractions de PCR, d’ARN et d’ADN
- Ne nécessite aucun entretien
- Plage de traitement de 0,2 ml à 30 ml
Spécification
Sonde | |
Plastique | |
50/paquet |
7 mm de diamètre x 110 mm de longueur | |
Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseur 850 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
6Minutes
58Secondes
27