Learn More
Fisher BioReagents™ Échelles d’ADN exACTGene™
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
83.06€ - 127.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Type de produit | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN |
Forme | Liquide |
Formule | Premixed with loading dye |
Quantité | 100 Lanes |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nbre de bandes | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nbre de bandes | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10224973
|
Fisher BioReagents™
BP2572-100 |
Vérification rapide du PCR ou des résultats de la digestion enzymatique | 8 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10061413
|
Fisher BioReagents™
BP2573-100 |
À usage général, ADN de petite taille | 10 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10657633
|
Fisher BioReagents™
BP2571-100 |
Confirmation de la taille du PCR | 12 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10214973
|
Fisher BioReagents™
BP2570-100 |
Confirmation de la taille du PCR | 14 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10021463
|
Fisher BioReagents™
BP2574-100 |
Pour des cycles rapides, ADN de petite taille | 11 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10306943
|
Fisher BioReagents™
BP2575-100 |
Pour l’identification des clones | 14 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10031463
|
Fisher BioReagents™
BP2576-100 |
Clonage ou PCR de grande taille | 10 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10122823
|
Fisher BioReagents™
BP2577-100 |
Pour le clonage de petite et grande taille | 16 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10489883
|
Fisher BioReagents™
BP2578-100 |
À usage général, longs fragments d’ADN digérés | 13 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10699163
|
Fisher BioReagents™
BP2580-100 |
À usage général, très grande taille | 15 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
10499883
|
Fisher BioReagents™
BP2579-100 |
Usage général, plage de taille large | 19 | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |||||
Description
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
- Spécialement conçus pour fournir un ADN d’extrémité émoussée de longueur précise pour une meilleure qualité de bande que les marqueurs classiques
- Idéal pour l’évaluation de la taille et la détermination quantitative de la masse d’ADN
- Contiennent du colorant de charge pour réduire les étapes de pipetage et gagner du temps
- Disposez de deux ou trois bandes de référence à haute intensité pour un meilleur dimensionnement
- Fournis en quantité suffisante pour charger 100 bandes
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
100 Lanes | |
100 Lanes |
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |
Premixed with loading dye | |
Stable at room temperature for two years. |