Learn More
Fisher BioReagents™ Échelles d’ADN exACTGene™
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
Marque: Fisher BioReagents™ BP2577-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
- Spécialement conçus pour fournir un ADN d’extrémité émoussée de longueur précise pour une meilleure qualité de bande que les marqueurs classiques
- Idéal pour l’évaluation de la taille et la détermination quantitative de la masse d’ADN
- Contiennent du colorant de charge pour réduire les étapes de pipetage et gagner du temps
- Disposez de deux ou trois bandes de référence à haute intensité pour un meilleur dimensionnement
- Fournis en quantité suffisante pour charger 100 bandes
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
Pour le clonage de petite et grande taille | |
100 Lanes | |
100 Lanes |
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |
Premixed with loading dye | |
16 | |
Stable at room temperature for two years. |