Learn More
3M™ First Base™ + casquette antichoc
First Base™ + Bump Cap designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations from stationary objects. Patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic provides industrial bump protection to EN812.
Marque:  3M™ 7100206586
252.16 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17227690
  • 464.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fournit une protection contre les bosses industrielles conforme à la norme EN812
  • La coque souple en plastique ABS peut être retirée pour le nettoyage
  • Canaux de ventilation
  • Bandeau absorbant à éponge
  • Disponibles en différentes longueurs de pic pour une grande variété d’applications
  • Sangle élastique réglable pour un ajustement personnel
  • Zones de personnalisation du logo en option
  • Disponibles en différentes longueurs de pic pour une grande variété d’applications
  • Sangle élastique réglable pour un ajustement personnel
  • Accessoire clip ceinture disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pic standard
Noir
70 mm
ABS stabilisé aux UV
2014282
Nom du produit
3M™ First Base™ + casquette antichoc > Noir