Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
GREENER_CHOICE
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 9401110
70.72 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11783913
  • 136.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip 1000, sans filtre, non stérile, rack
Sans filtre
Bleu
2,8 in
Rack
Thermo Scientific Finnpipette 1000
Qualité certifiée
1000 μl
Non stérile
Finntip 1000
7,1 cm
Bleu
FinnTip
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24200H0 Type de certificatCertificat de conformité Date24/09/2024 Catalog Number9401110
Numéro de lot23147H0 Type de certificatCertificat de conformité Date16/08/2024 Catalog Number9401110
Numéro de lot24087H0 Type de certificatCertificat de conformité Date09/08/2024 Catalog Number9401110
Numéro de lot24074H0 Type de certificatCertificat de conformité Date05/08/2024 Catalog Number9401110
Numéro de lot23143H0 Type de certificatCertificat de conformité Date31/01/2024 Catalog Number9401110
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.
    Code promotionnel: 25076
    Expire2025-06-30
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
  • Plusieurs fabricants
    Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
    Code promotionnel: 24135
    Expire2025-07-13
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™ > Pointes de pipettes Finntip™ ; Volume : 100 à 1 000 μl ; Code couleur : Bleu ; Stérilité : stérile ; Taille de l’unité : 10 portoirs de 96 pointes (960 pointes au total)
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.