Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Marque:  Thermo Scientific™ 94060117
127.18 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24310" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11883430
  • 249.00€ / 1920 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
  • Excellents pour le pipetage monocanal et multicanaux
  • Disponibles dans 6 plages volumiques : 0,2 à 10 μl, 1 à 200 μl, 5 à 300 μl, 100 à 1 000 μl, 50 à 1 200 μl et 10 ml
  • Cônes stériles fournis sur racks de 10 x 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiés exempts de ADN, DNase, RNase et d’endotoxines.
  • Gain de place grâce aux recharges
Cônes plus souples
  • Cônes souples qui réduisent les efforts requis pour la prise et l’éjection des cônes, diminuant ainsi considérablement les risques de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Garantie également d’une meilleure étanchéité avec le module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip Flex 10, sans filtre, non stérile, recharge
Sans filtre
Rose
1,1 in
Recharge
Rose
FinnTip Flex
10 μl
Non stérile
Finntip Flex 10
3,3 cm
20 x 96 pointes
Thermo Scientific Finnpipette
Qualité certifiée
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24168C0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/09/2024 Catalog Number94060117
Numéro de lot24117C0 Type de certificatCertificat de conformité Date06/08/2024 Catalog Number94060117
Numéro de lot23231B0 Type de certificatCertificat de conformité Date06/02/2024 Catalog Number94060117
Numéro de lot24009C0 Type de certificatCertificat de conformité Date24/01/2024 Catalog Number94060117
Numéro de lot23331B0 Type de certificatCertificat de conformité Date10/01/2024 Catalog Number94060117
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.
    Code promotionnel: 25076
    Expire2025-06-30
  • Plusieurs fabricants
    Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
    Code promotionnel: 24135
    Expire2025-07-13
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™ > 0,1 à 10 μl ; 20 x 96 / recharge
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.