Learn More
Thermo Scientific™ Embouts à filtre Finntip™ Flex
Minimisez le risque de contamination croisée. Ces embouts associent l’ergonomie des embouts pour pipettes standard et la sécurité des embouts à filtre.
78.20€ - 372.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
Gamme de produits | FinnTip™ Flex |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11833430
|
Thermo Scientific™
94056980 |
Finntip Flex Filtre 10 μl, stérile | 10 μl | Rose | Stériles et prêtes pour PCR |
277.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11843430
|
Thermo Scientific™
94056510 |
Finntip Flex à filtre 30 μl, stérile | 30 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
245.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11853430
|
Thermo Scientific™
94056520 |
Finntip Flex à filtre 100 µl, stérile | 100 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
278.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11863430
|
Thermo Scientific™
94056380 |
Finntip Flex à filtre 200 μl, stérile | 200 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
278.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11852703
|
Thermo Scientific™
94056580 |
Finntip Flex à filtre 300 μl, stérile | 300 μl | Orange | Stériles et prêtes pour PCR |
278.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11802713
|
Thermo Scientific™
94056710 |
Filtre Finntip Flex 1000 μl, stérile | 1000 μl | Bleu | Stériles et prêtes pour PCR |
299.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11862703
|
Thermo Scientific™
94056810 |
Finntip Flex à filtre 1200 μl, stérile | 1200 μl | Turquoise | Stérile et prêts pour la PCR |
372.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11475558
|
Thermo Scientific™
94056970 |
Finntip Flex à filtre 10 ml long, stérile | 10 ml | Rouge | Qualité certifiée |
78.20€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Minimisez le risque de contamination croisée grâce aux pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™ Flex qui allient l’ergonomie d’une pointe de pipette Finntip Flex standard à la sécurité d’une pointe à filtre. Fournies stériles et exemptes d’ADN, de DNase et de RNase. Parfaites pour la PCR et le pipetage des échantillons radioactifs et infectieux. Les filtres, à base d’une matrice inerte non étanche en polyéthylène, sont efficaces pour éliminer toute contamination croisée des liquides et aérosols entre la pipette et l'embout.
Informations de commande :
Fournies dans des racks de pointes stérilisés et scellés sous vide
Recommandé dans les domaines suivants :
Applications sensibles telles que la PCR et le pipetage d’échantillons radioactifs et infectieux
Spécification
À filtre | |
Stérile | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
FinnTip™ Flex |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.