Learn More
Thermo Scientific™ Embouts à filtre Finntip™ Flex
Minimisez le risque de contamination croisée. Ces embouts associent l’ergonomie des embouts pour pipettes standard et la sécurité des embouts à filtre.
Marque: Thermo Scientific™ 94056510
162.70 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.00700kg
Description
Minimisez le risque de contamination croisée grâce aux pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™ Flex qui allient l’ergonomie d’une pointe de pipette Finntip Flex standard à la sécurité d’une pointe à filtre. Fournies stériles et exemptes d’ADN, de DNase et de RNase. Parfaites pour la PCR et le pipetage des échantillons radioactifs et infectieux. Les filtres, à base d’une matrice inerte non étanche en polyéthylène, sont efficaces pour éliminer toute contamination croisée des liquides et aérosols entre la pipette et l'embout.
Pointe Finntip™ Flex• Haute précision
• Gain de place, gain de temps
• Réduit les risques de micro-traumatismes (TMS)
• Pointe à filtre Finntip Flex
• Polymère spécial semi-flexible, réduit
• Les efforts requis pour la mise en place et l'éjection de la pointe, significativement
• Les risques de microtraumatismes (TMS)
• Pointe en polypropylène vierge 'high grade', sans colorant ni trace de métaux
• Surface lisse et hydrophobe avec rétention minimale de l'échantillon. Pointes autoclavables dans leur rack
• Protection de la micropipette avec filtre hydrophobe, taille pores 18-40μm
• En rack stérile sans ADN, DNase ni RNase. Idéal pour les applications PCR
• Pointe filtre
Spécification
Finntip Flex à filtre 30 μl, stérile | |
À filtre | |
6 cm | |
Jaune | |
FinnTip™ Flex |
30 μl | |
Stérile | |
Rack | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.