Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette Finntip™ sans filtre pour format 384 de 20 μl
Pour un pipetage précis et exact. Finntip™ La conception des pointes de pipette Finntip 20 est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
126.00€ - 1055.00€
Spécification
Volume (métrique) | 20 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Violet |
Longueur (impériale) | 1,3 in |
Longueur (métrique) | 3,3 cm |
Code produit | Marque | Stérilité | Fit for Purpose | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Fit for Purpose | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10152532
![]() |
Thermo Scientific™
9400620 |
Non stérile | Qualité certifiée | En vrac |
126.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11722514
![]() |
Thermo Scientific™
9400610 |
Non stérile | Qualité certifiée | Rack |
586.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11722534
![]() |
Thermo Scientific™
9400613 |
Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rack |
1055.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pipetage précis et juste avec un volume de 20 μl au format 384. Finntip™ La conception des pointes de pipette Finntip 20 est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Principales caractéristiques :
- Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Options de conditionnement : en portoir, en sachets en vrac ou tour de recharge
- Les pointes stériles sont fournies dans un portoir stérilisé sous vide
Qualité éprouvée
- Options stériles certifiées exemptes de contamination par la RNase, la DNase, l’ADN, les inhibiteurs de PCR, l’ATP et les endotoxines
Traçabilité immédiate
- Chaque portoir pour pointes possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; les portoirs à code couleur pratique permettent d’associer facilement la Finnpipette compatible à l’insert de portoir pour pointes de pipettes Finntip correspondant
- Code couleur visible dans les options de conditionnement en portoir et en recharges
Remarque :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
20 μl | |
Violet | |
3,3 cm | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 20 |
Sans filtre | |
1,3 in | |
Violet | |
FinnTip |