Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre Finntip™
Protégez les pipettes et les échantillons de la contamination avec les pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™.
Marque: Thermo Scientific™ 94052410
204.07 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Protégez les pipettes et les échantillons de la contamination avec les pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™. Ces pointes de pipettes stériles jetables permettent de garder les pipettes propres et sont parfaites pour les applications d’amplification par PCR et pour le pipetage des échantillons radioactifs, infectieux et émettant des aérosols. Disponibles dans des racks avec une vaste plage de volumes comprise entre 0,2 μl et 10 ml.
Caractéristiques :
- Filtre inerte et non étanche en polyéthylène
- Les cônes sont scellés sous vide dans des racks à charnière et stérilisés par irradiation
- Non autoclavable
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
Spécification
Finntip à filtre 1000 µl, stérile | |
Oui | |
Non autoclavable | |
Portoir | |
Oui | |
Finntip™ à filtre |
1000 μl | |
Stériles | |
7.1 cm | |
Bleu | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conformes à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro, valable uniquement en Europe. Non approuvé pour des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.