Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
Accédez à tout ce qui est nécessaire pour le pipetage dans ces kits tout compris qui comprennent des pipettes Finnpipette F2 haute performance, offrant une fiabilité et un confort optimaux.
1080.00€ - 1350.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assorties
Modèle F2
Gamme de produits Finnpipette™ F2
Type Kit GLP
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11835850
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4700870
Finnpipette F2 GLP, kit 1 : 1 à 10 μl micro, 10 à 100 μl et 100 à 1 000 μl
1080.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11845850
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4700880
Finnpipette F2 GLP, kit 2 : 0,2 à 2 μl micro, 2 à 20 μl, 20 à 200 μl et 100 à 1 000 μl
1350.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11855850
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
4700885
Finnpipette F2 GLP, kit 3 : 10 à 100 μl, 100 à 1 000 μl et 1 à 10 ml
1100.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11773027
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4701070
Finnpipette F2 GLP, kit 4 : 2 à 20 μl, 20 à 200 μl et 100 à 1 000 μl
1100.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Accédez à tout ce qui est nécessaire pour le pipetage dans ces kits tout compris. Les kits GLP (bonnes pratiques de pipetage en laboratoire) Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprennent des pipettes Finnpipette F2 haute performance durables, offrant une fiabilité et un confort optimaux. Les pipettes Finnpipette F2 présentent des caractéristiques exclusives comme le mécanisme AVG (Advanced Volume Gearing [Réglage du volume avancé]) et une très large fenêtre d’affichage pour améliorer l’ergonomie et le confort d’utilisation.
Caractéristiques :
  • Mécanisme de réglage du volume (AVG) pour l’exactitude et la précision
  • Entièrement autoclavables pour une sécurité maximale
  • Éjecteur de cônes à commande assistée pour une éjection sans effort
  • Large affichage pour une meilleure lisibilité
  • Très faibles forces de pipetage
Le kit 1 comprend :
  • Trois pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 1 à 1 000 µl :
    • Finnpipette F2
    • 1 à 10 μl
    • 10 à 100 μl
    • 100 à 1 000 μl
  • Cônes Flex : 10, 1 x 96 ; 200, 1 x 96 ; 1 000, 1 x 96
  • Portoir F-stand ; Stylo F2 ; Brochure F2
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 2 comprend :
  • Quatre pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 à 1 000 µl :
    • Finnpipette F2
    • 0,2 à 2 μl
    • 2 à 20 µl univ
    • 20 à 200 μl
    • 100 à 1 000 μl
  • Cônes Flex : 10, 12 x 96 ; 200, 2 x 96 ; 1 000, 1 x 96
  • Portoir F-stand ; Stylo F2 ; Brochure F2
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 3 comprend :
  • Trois pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 10 à 10 000 µl :
    • Finnpipette F2
    • 10 à 100 μl 100 à 1 000 μl
    • 1 000 à 10 000 μl
  • Cônes Flex : 200, 1 x 96 ; 1 000, 1 x 96 ; FT 10 ml, 1 x 24 portoir F-stand ; stylo F2 ; brochure F2
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 4 comprend :
  • Trois pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 20 à 1 000 µl :
    • Finnpipette F2
    • 2 à 20 µl 20 à 200 μl
    • 100 à 1 000 μl
  • Cônes Flex : (2) 200 μl, 10 x 96 ; 100-1 000 μl, 10 x 96
  • Portoir F-stand ; Stylo F2 ; Brochure F2
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Informations de commande :
Le kit contient des échantillons de cônes Finntip Flex, les cônes conventionnels les plus avancés qui ne requièrent que de très faibles forces pour la prise et l’éjection. Le Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire contient toutes les informations relatives au pipetage, depuis le choix du type de pipetage à la décontamination.
Spécification
Spécification
Autoclavable
F2
Kit GLP
Assorties
Finnpipette™ F2
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.