Learn More
Thermo Scientific™ Kits des bonnes pratiques de pipetage (GLP) Finnpipette™ F2
Profitez du confort d’avoir une diversité de Finnpipette™ F2 monocanal conditionnées ensemble, dans toute une gamme de volumes, avec des pointes Finntip compatibles et un rack pour pipettes, pour vous assister dans vos bonnes pratiques de pipetage au sein du laboratoire
Marque: Thermo Scientific™ 4700870
603.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24294" pour bénéficier de cette offre.
Description
Accédez à tout ce qui est nécessaire pour le pipetage dans ces kits tout compris. Les kits GLP (bonnes pratiques de pipetage en laboratoire) Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprennent des pipettes Finnpipette F2 haute performance durables, offrant une fiabilité et un confort optimaux. Fabriquées avec des composants en PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV, ces pipettes à variable sont entièrement autoclavables sans devoir les démonter.
Caractéristiques :
- Mécanisme de réglage du volume (AVG) pour l’exactitude et la précision
- Entièrement autoclavables pour une sécurité maximale
- Éjecteur de cônes à commande assistée pour une éjection sans effort
- Large affichage pour une meilleure lisibilité
- Très faibles forces de pipetage
Le kit 1 comprend :
- Trois pipeteurs Thermo Scientific Finnpipette de 1 à 1 000 μl :
- Finnpipette F2
- 1 à 10 μl
- 10 à 100 μl
- 100 à 1 000 μl
- Pointes Flex : 10, 1 x 96 ; 200, 1 x 96 ; 1 000, 1 x 96
- Support F
- Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
- Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 2 comprend :
- Quatre pipeteurs Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 à 1000 μl :
- Finnpipette F2
- 0,2 à 2 μl
- 2 à 20 μl univ.
- 20 à 200 μl
- 100 à 1 000 μl
- Pointes Flex : 10, 12 x 96 ; 200, 2 x 96 ; 1 000, 1 x 96
- Support F
- Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
- Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 3 comprend :
- Trois pipeteurs Thermo Scientific Finnpipette de 10 à 10 000 μl :
- Finnpipette F2
- 10-100 μl, 100-1 000 μl
- 1 000 à 10 000 μl
- Pointes Flex : 200, 1 x 96 ; 1 000, 1 x 96 ; FT 10 ml, 1 x 24 support F
- Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
- Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 4 comprend :
- Trois pipeteurs Thermo Scientific Finnpipette de 20 à 1 000 μl :
- Finnpipette F2
- 2-20 μl, 20-200 μl
- 100 à 1 000 μl
- Pointes Flex : (2) 200 μl, 10 x 96 ; 100-1 000 μl, 10 x 96
- Support F
- Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
- Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Informations de commande :
Le kit contient des échantillons de cônes Finntip Flex, les cônes conventionnels les plus avancés qui ne requièrent que de très faibles forces pour la prise et l’éjection. Le Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire contient toutes les informations relatives au pipetage, depuis le choix du type de pipetage à la décontamination.
Garantie : 5 ans après enregistrement sur le Web.
Spécification
Pointes Flex : 10, 200, 1000 | |
Autoclavable | |
F2 | |
Finnpipette F2 | |
1 à 1000 μl |
Finnpipette F2 GLP, kit 1 : 1 à 10 μl micro, 10 à 100 μl et 100 à 1 000 μl | |
Assorties | |
1 | |
Kit GLP |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.