Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable Finnpipette™ F2
Éliminez les effets possibles de la chaleur de la main sur la précision des mesures grâce à ces pipettes qui disposent d’un mécanisme de réglage du volume (AVG) à isolation thermique.
353.50€ - 493.00€
Spécification
Description | Finnpipette F2 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Couleur | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Couleur | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11877341
|
Thermo Scientific™
4642010 |
0,2 à 2 μl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,002 μl |
369.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11817351
|
Thermo Scientific™
4642020 |
0.5 à 5μl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,01μL |
368.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11827351
|
Thermo Scientific™
4642030 |
1 à 10 μl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,02 μl |
474.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11837351
|
Thermo Scientific™
4642040 |
1 à 10 μl | Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | Jaune | 0,02 μl |
353.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11847351
|
Thermo Scientific™
4642050 |
2 à 20 μl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro | Bouton turquoise | 0,02 μl |
368.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10413865
|
Thermo Scientific™
4642060 |
2 à 20 μl | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | Jaune | 0,02 μl |
474.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11867351
|
Thermo Scientific™
4642070 |
10 à 100 μl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 | Jaune | 0.2 μl |
474.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11877351
|
Thermo Scientific™
4642080 |
20 à 200 μl | Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250 | Jaune | 0.2 μl |
474.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11887351
|
Thermo Scientific™
4642090 |
100 à 1000 μl | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 | Bleu | 1 μl |
474.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11897351
|
Thermo Scientific™
4642100 |
0,5 ml à 5 ml | Finntip 5 ml, filtre 5 ml | Vert | 0,01 ml |
493.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11807361
|
Thermo Scientific™
4642110 |
1 à 10 ml | Finntip 10 ml, filtre 10 ml, Flex 10 ml, filtre Flex 10 ml ext. | Rouge | 0.02 ml |
493.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11729528
|
Thermo Scientific™
4642120 |
5 à 50 μl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro | Bouton turquoise | 0,1 μl |
368.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11739528
|
Thermo Scientific™
4642130 |
5 à 50 μl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 | Jaune | 0,1 μl |
390.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La pipette Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 au design élégant et robuste est idéale pour les applications très exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Fabriquée avec des composants en PVDF résistants qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs des rayons UV. Entièrement autoclavable.
- Large affichage Ergovisio permettant d’améliorer la lisibilité (chiffres blancs sur fond noir)
- Bouton poussoir à double action ; le disque supérieur tourne indépendamment du mécanisme de réglage évitant ainsi toute modification accidentelle du volume lors de la manipulation
- Pipetage régulier et sans à-coups qui permet d’obtenir de meilleurs résultats lors de longues périodes de pipetage
- Entièrement autoclavable
- Piston “Super blow-out” pour les volumes inférieurs à 50 µl assurant une distribution parfaite des micro-volumes
Specifications
Finnpipette F2 | |
1 | |
Pipette à volume variable |
Autoclavable | |
Finnpipette™ F2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.