Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal Finnpipette™ F1 à volume fixe
GREENER_CHOICE
Un excellent choix pour les protocoles définis, qui assure un pipetage léger et régulier et offre un repose-doigt orientable pour optimiser votre confort.
Marque:  Thermo Scientific™ 4651060N
144.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15581905
  • 226.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéales pour les protocoles et environnements AQ définis, les pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 assurent un pipetage léger et régulier et offrent un repose-doigt orientable pour optimiser votre confort.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F1 : La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50μl et inférieurs.
Large gamme de pointes de pipette Finntip
Les pointes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip 1 000, filtre 1 000, Flex 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 ext. , filtre 1 000 ext.
1
250 μl
Finnpipette F1 à volume fixe
Pipette à volume fixe