Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe Finnpipette™ F1
Choisissez ces pipettes pour les protocoles définis. Elles assurent une action de pipetage légère et régulière et offrent un repose-doigt réglable pour optimiser votre confort.
216.14€ - 292.00€
Spécification
Description | Finnpipette F1 à volume fixe |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette à volume fixe |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15541905
![]() |
Thermo Scientific™
4651020N |
10 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15551905
![]() |
Thermo Scientific™
4651030N |
25 μl |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15561905
![]() |
Thermo Scientific™
4651040N |
50 μl |
216.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15571905
![]() |
Thermo Scientific™
4651050N |
100 μl |
216.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15581905
![]() |
Thermo Scientific™
4651060N |
250 μl |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15591905
![]() |
Thermo Scientific™
4651070N |
500 μl |
216.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15501915
![]() |
Thermo Scientific™
4651080N |
1000 μl |
292.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15511915
![]() |
Thermo Scientific™
4651090N |
2000 μl |
292.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15521915
![]() |
Thermo Scientific™
4651100N |
3000 µl |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15531915
![]() |
Thermo Scientific™
4651110N |
5000 μl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15541915
![]() |
Thermo Scientific™
4651120N |
10 000 μl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15551915
![]() |
Thermo Scientific™
4651130N |
20 μl |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15561915
![]() |
Thermo Scientific™
4651140N |
200 μl |
216.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Idéales pour les protocoles et environnements AQ définis, les pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 assurent un pipetage léger et régulier et offrent un repose-doigt orientable pour optimiser votre confort.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnspette F1 : la pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de MTR.
Confort réglable
Le repose-doigt orientable sur 120
, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
°–Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 –μl et inférieurs.
>
Spécification
Finnpipette F1 à volume fixe | |
1 | |
Pipette à volume fixe |