Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini Condenseur à Eau
This high performance condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
479.00€ - 518.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Eau de condensation |
---|---|
Longueur (métrique) | 275 mm |
Matériau | Verre, aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Verrerie de laboratoire |
Longueur (impériale) | 10,8 in |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16479443
|
Heidolph™
505-81820-00 |
NS 14/14 |
479.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16605155
|
Heidolph™
505-81810-00 |
NS 19/19 |
518.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16632702
|
Heidolph™
505-81800-00 |
NS 24/24 |
518.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le modèle haute performance Findenser™ Mini est destiné aux synthèses sous reflux avec des volumes de solvant allant jusqu'à 125 mL
- Il peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément)
- Avec Findenser™ Mini faites des économies d'eau, de place et d'argent
Spécification
Eau de condensation | |
Verre, aluminium | |
10,8 in |
275 mm | |
Verrerie de laboratoire | |
Cône / prise |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Findenser™ Mini Condenseur à Eau