Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini Condenseur à Eau
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le modèle haute performance Findenser™ Mini est destiné aux synthèses sous reflux avec des volumes de solvant allant jusqu'à 125 mL
- Il peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément)
- Avec Findenser™ Mini faites des économies d'eau, de place et d'argent
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Eau de condensation |
| Longueur (métrique) | 275 mm |
| Matériau | Verre, aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | Verrerie de laboratoire |
| Longueur (impériale) | 10,8 in |
| Joint conique standard | NS 24/24 |
| Type de joint | Cône / prise |