Learn More
Macherey-Nagel™ Filtre plissé MN 615 1/4
Utilisation pour l’analyse chimique dans le traitement des eaux usées. Le filtre plissé MN 615 1/4 est parfait pour la détermination de la matière sèche.
38.85€ - 72.60€
Spécification
Format Plié
Matériau MN 615 1/4
Type Filtre plissé
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10392711
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
531015
150 mm
38.85€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10792712
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
531024
240 mm
70.10€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10342811
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
531018
185 mm
43.05€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10423321
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
531032
320 mm
72.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
  • Analyse chimique dans une usine de traitement des eaux usées
  • Convient parfaitement aux procédures analytiques 
  • Résultats reproductibles
  • Filtration conforme à la norme
  • Qualité “Fabrication allemande”
  • Détermination de la matière sèche - filtration pour tous les N-paramètres
Spécification
Spécification
Plié
MN 615 1/4
Filtre plissé