Learn More
Macherey-Nagel™ Filtre plissé MN 615 1/4
Utilisation pour l’analyse chimique dans le traitement des eaux usées. Le filtre plissé MN 615 1/4 est parfait pour la détermination de la matière sèche.
Marque: Macherey-Nagel™ 531018
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Description
- Analyse chimique dans une usine de traitement des eaux usées
- Convient parfaitement aux procédures analytiques
- Résultats reproductibles
- Filtration conforme à la norme
- Qualité "Fabrication allemande"
- Détermination de la matière sèche - filtration pour tous les N-paramètres
Spécification
Plié | |
Filtre plissé | |
185 mm |
MN 615 1/4 | |
185 mm |