Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Multiskan™ FC Microplate Readers
Les photomètres Multiskan™ FC pour microplaques peuvent être équipés d’une large gamme de filtres supplémentaires pour étendre la fonctionnalité de l’instrument et la flexibilité de l’application.
261.00€ - 962.00€
Spécification
Type de produit | Filtre optique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Multiskan FC |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11889530
|
Thermo Scientific™
1423405 |
Filtre optique | 340 nm |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11540705
|
Thermo Scientific™
1423755 |
Filtre optique | 375 nm |
760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11709458
|
Thermo Scientific™
1424055 |
Filtre optique | 405 nm |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11719458
|
Thermo Scientific™
1424145 |
Filtre optique | 414 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11729458
|
Thermo Scientific™
1424505 |
Filtre optique | 450 nm |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11799448
|
Thermo Scientific™
1424925 |
Filtre optique | 492 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12566528
|
Thermo Scientific™
1425205 |
Filtre optique | 520 nm |
736.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11560705
|
Thermo Scientific™
1425305 |
Filtre optique | 530 nm |
944.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11755058
|
Thermo Scientific™
1425405 |
Filtre optique | 540 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11709508
|
Thermo Scientific™
1425505 |
Filtre optique | 550 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11761218
|
Thermo Scientific™
1425605 |
Filtre optique | 560 nm |
748.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11794968
|
Thermo Scientific™
1425705 |
Filtre optique | 570 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11829540
|
Thermo Scientific™
1425955 |
Filtre optique | 595 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11500705
|
Thermo Scientific™
1426205 |
Filtre optique | 620 nm |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11530705
|
Thermo Scientific™
1426305 |
Filtre optique | 630 nm |
520.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11765058
|
Thermo Scientific™
1426505 |
Filtre optique | 650 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11782278
|
Thermo Scientific™
1426905 |
Filtre optique | 690 nm |
262.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11713869
|
Thermo Scientific™
1427505 |
Filtre optique | 750 nm |
630.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11500715
|
Thermo Scientific™
1428205 |
Filtre optique | 820 nm |
962.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Multiskan FC réunit depuis 40 ans l’expérience de la marque reconnue de produits Multiskan, avec des fonctionnalités permettant une plus grande facilité d’utilisation. Le Multiskan FC présente une plage de longueur d’onde allant de 340 à 850 nm qui est idéale pour un grand nombre d’applications telles que les études de cinétiques enzymatiques ou les méthodes de Lowry Un large choix de filtres pour une sélection optimale des longueurs d’onde pour les dosages augmente la flexibilité de l’application.
- Multiskan FC est équipé d’une roue de filtration à huit positions avec trois filtres standard préinstallés, 405 nm, 450 nm et 620 m.
- Une gamme complète de filtres supplémentaires faciles à installer est disponible sur commande
- Facilité d’utilisation supérieure avec le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
Spécification
Filtre optique | |
Multiskan FC |