Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Multiskan™ FC Microplate Readers
Les photomètres Multiskan™ FC pour microplaques peuvent être équipés d’une large gamme de filtres supplémentaires pour étendre la fonctionnalité de l’instrument et la flexibilité de l’application.
Marque: Thermo Scientific™ 1423755
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Multiskan FC réunit depuis 40 ans l’expérience de la marque reconnue de produits Multiskan, avec des fonctionnalités permettant une plus grande facilité d’utilisation. Le Multiskan FC présente une plage de longueur d’onde allant de 340 à 850 nm qui est idéale pour un grand nombre d’applications telles que les études de cinétiques enzymatiques ou les méthodes de Lowry Un large choix de filtres pour une sélection optimale des longueurs d’onde pour les dosages augmente la flexibilité de l’application.
- Multiskan FC est équipé d’une roue de filtration à huit positions avec trois filtres standard préinstallés, 405 nm, 450 nm et 620 m.
- Une gamme complète de filtres supplémentaires faciles à installer est disponible sur commande
- Facilité d’utilisation supérieure avec le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
Spécification
Filtre optique | |
Multiskan FC | |
Multiskan™ | |
375 nm |