Learn More
Contec™ Alcools filtrés : Mélange de 70 % d’IPA ou d’éthanol dénaturé et d’eau purifiée
Garantit que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules conformément aux exigences en vigueur dans les salles blanches.
174.00€ - 186.00€
Spécification
Type de produit | Alcool filtré |
---|---|
Scent | Unscented |
Aspect | Incolore |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Couleur | Clear |
Code produit | Marque | Type de conteneur | Quantité | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conteneur | Quantité | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15547161
|
Contec™
FBC570DE |
Flacon à bouchon | 2 Paquets | Éthanol dénaturé à 70 % |
186.00€
2 bouteilles |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15557161
|
Contec™
FBC570I |
Flacon bouché | 2 Paquets | 70 % d’isopropanol |
181.00€
2 bouteilles |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15577161
|
Contec™
FBT170DE |
Flacon pulvérisateur | 6/Carton | Éthanol dénaturé à 70 % |
178.00€
6 bouteilles |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15587161
|
Contec™
FBT170I |
Pulvérisateur | 6 x 1 L | 70 % d’isopropanol |
174.00€
6 bouteilles |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Fabriqué conformément aux BPF sous débit d’air de grade A en salle blanche de grade C
- Garantit que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules
Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Entièrement exempt de résidus
Pulvérisateur à gâchette et système de protection “bag in bottle”
- Empêche la contamination du contenu du flacon pendant l’utilisation
- Inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation
- Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage
Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation
- La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire
- Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants
- Facilite la désinfection des transferts en salle blanche
- Filtré à 0,2 micron, rempli et ensaché dans une salle blanche de grade C (classe ISO 7)
- Niveau d’endotoxine : 0,25 EU/ml
- Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon
- Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
- Fourni en sachets doubles dans un sac en polyéthylène à déchirement linéaire
Spécification
Alcool filtré | |
Incolore | |
Clear | |
Filtered | |
Stérilise les surfaces |
Unscented | |
Not Autoclavable | |
Limited-use | |
Yes |