Learn More
Contec™ Alcools filtrés : Mélange de 70 % d’IPA ou d’éthanol dénaturé et d’eau purifiée
Garantit que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules conformément aux exigences en vigueur dans les salles blanches.
Marque: Contec™ FBC570DE
91.10 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 8.70000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Garantit que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon pendant l’utilisation
- Inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation
- Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage
- La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants
- Facilite la désinfection des transferts en salle blanche
- Filtré à 0,2 micron, rempli et ensaché dans une salle blanche de grade C (classe ISO 7)
- Niveau d’endotoxine : 0,25 EU/ml
- Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon
- Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
- Fourni en sachets doubles dans un sac en polyéthylène à déchirement linéaire
Spécification
Alcool filtré | |
Unscented | |
Incolore | |
Clear | |
Éthanol dénaturé à 70 % | |
Limited-use | |
Yes | |
2 Paquets |
Liquid | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Éthanol dénaturé | |
Flacon à bouchon | |
Filtered | |
Stérilise les surfaces | |
5 L |
Sécurité et traitement
- CONTEC DENATURED ETHANOL 1L AND 5L
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C °C/ °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-2-ol