Learn More
Agilent BioTek Cubes de filtre pour lecteurs d’imagerie multimodes
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie cellulaire multimodes.
2250.00€
Spécification
Type | Cube de filtre |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Lecteur multimode d’imagerie |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869294
|
Agilent BioTek
1225111 |
Iodure de propidium |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16532082
|
Agilent BioTek
1225112 |
Chlorophylle |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16542082
|
Agilent BioTek
1225113 |
Phycoerthyrine |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16552082
|
Agilent BioTek
1225114 |
Cy5.5 |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16522082
|
Agilent BioTek
1225110 |
CFP-YFP FRET |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16512082
|
Agilent BioTek
1225109 |
ACR OR |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 3 et Cytation 5.Informations sur la commande
Nécessite une LED.
Spécification
Cube de filtre | |
Lecteur multimode d’imagerie |