Learn More
Agilent BioTek Cubes de filtre pour lecteurs d’imagerie multimodes
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie cellulaire multimodes.
Marque: Agilent BioTek 1225109
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.Informations sur la commande
Nécessite une LED.
Spécification
Cube de filtre | |
Lecteur multimode d’imagerie | |
Acridine orange | |
ACR OR |