Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibronectin CS1 Peptide
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
44.92€ - 128.00€
Spécification
Méthode de purification | HPLC |
---|---|
Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
Format | Solid |
Poids moléculaire | 872.96 |
Type de produit | Fibronectin CS1 Peptide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15458029
|
Thermo Scientific Chemicals
J66606.M^ |
1 mg |
44.92€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15448029
|
Thermo Scientific Chemicals
J66606.#0 |
5 mg |
128.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
HPLC | |
Solid | |
Fibronectin CS1 Peptide | |
Glu-Ile-Leu-Asp-Val-Pro-Ser-Thr |
-30°C to -10°C | |
872.96 | |
RUO - research use only |
RUO – Research Use Only