Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibronectin CS1 Peptide
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66606.M^
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
HPLC | |
Solid | |
Fibronectin CS1 Peptide | |
RUO - research use only |
-30°C to -10°C | |
872.96 | |
1 mg | |
Glu-Ile-Leu-Asp-Val-Pro-Ser-Thr |
RUO – Research Use Only