Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de 1000 ml Fiberlite Code produit.: 15861392
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons de 1000 ml Fiberlite
Code produit. 15861392
Polypropylène
Click to view available options
Matériau:
PC
Polypropylène
Code produit. 15861392
Marque: Thermo Scientific™ 0101491
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite associent une forme de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite récemment conçue. Ces flacons sont disponibles pour les centrifugeuses à grande capacité Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et Bios A.
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons sont disponibles pour les centrifugeuses à grande capacité Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et Bios A.
Caractéristiques
  • PPCO & PC :
  • Augmentation de la durée de vie des cycles par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents - 100 cycles (bouchons + flacons)
  • Certifications USP classe VI - non cytotoxique
  • Les vitesses maximales correspondent aux rotors
  • La conception ergonomique de la poignée rapide facilite la manipulation et le retrait des flacons
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 mL
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 2/boîte
Gamme de produits Fiberlite
Certifications/Conformité USP classe VI non cytotoxique
Graduated Non
Forme Rond
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon hermétique
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot885635 Type de certificatCertificat de conformité Date14/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot875411 Type de certificatCertificat de conformité Date03/03/2025 Catalog Number010-1491
Numéro de lot870856 Type de certificatCertificat de conformité Date03/03/2025 Catalog Number010-1491
Numéro de lot878169 Type de certificatCertificat de conformité Date03/03/2025 Catalog Number010-1491
Numéro de lot877593 Type de certificatCertificat de conformité Date03/03/2025 Catalog Number010-1491
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons de 1000 ml Fiberlite >