Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de 500 ml Fiberlite Code produit.: 15870907
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacon de 500 ml Fiberlite
Code produit. 15870907
COPP
Click to view available options
Matériau:
COPP
Polycarbonate
Code produit. 15870907
Marque: Thermo Scientific™ 0101493
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite de 500 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons sont disponibles pour la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour la centrifugeuse ultrarapide Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Caractéristiques
  • PPCO ou PC :
  • Augmentation de la durée de vie des cycles par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents - 100 cycles (bouchons + flacons)
  • Certifications USP classe VI - non cytotoxique
  • Les vitesses maximales correspondent aux rotors
  • La conception ergonomique de la poignée rapide facilite la manipulation et le retrait des flacons
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Couleur Transparent
Comprend Gas chromatograph, split/splitless inlet, FID, auxiliary valve oven, 4-port valve, two 6-port valves, and columns
Matériau COPP
Gamme de produits Fiberlite
Volume (métrique) jusqu’au rebord 500 ml
Certifications/Conformité USP classe VI non cytotoxique
Graduated Non
Forme Rond
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon hermétique
Distribution par le bouchon Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon de 500 ml Fiberlite >