Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai demi-format Delrin™, 9 x 30 m
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai demi-format Fisherbrand™ Delrin™, 9 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques
15.25€ - 19.90€
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Autoclavable Autoclavable
Capacité Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm)
Matériau POM renforcé en fibre de verre
Positions 9
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15330430
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27505A
Blanc
15.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15340430
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27505C
Vert
15.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15360430
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27505D
Magenta
17.20€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12317629
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27505B
Bleu
19.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm)
9
Tubes à essai de 15 à 50 ml
110 x 110 x 85mm
110 mm
30 mm
Autoclavable
POM renforcé en fibre de verre
Ouvertures en forme de goutte
1
110 mm
85 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai demi-format Delrin™, 9 x 30 m