Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai demi-format Delrin™, 9 x 30 m
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 3 x 3 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Capacité | Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm) |
| Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
| Positions | 9 |
| Forme | Ouvertures en forme de goutte |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | No |
| Afficher plus |