Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage linéaire à fibre optique
Éclairage linéaire à fibre optique avec optique de focalisation réglable
1060.00€ - 1410.00€
Spécification
Type | Éclairage linéaire à fibre optique |
---|---|
Diamètre (impériale) | 0.6 in. |
Diamètre (métrique) | Ø externe de gaine = 15 mm |
À utiliser avec (équipement) | Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL |
Longueur (impériale) | 3.3 ft. |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11776718
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160110 |
Taille de ligne :100 x 0,6 mm |
1080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10014590
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160100 |
Taille de ligne : 50 x 1,2 mm |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10636741
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160120 |
Taille de ligne : 200 x 0,3 mm |
1410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les éclairages linéaires convertissent les points en ligne.
- Lentille cylindrique réglable pour réduire l’angle d’éclairage jusqu’à 3 degrés.
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé.
- Ensemble en fibre protégé par une gaine en PVC métallique flexible sur une longueur de 1000 mm.
- Avec les fibres optiques écologiques Puravis.
- Éclairage pour objectifs avec structures plates, comme les imprimés sur carreaux.
- Crée une illumination uniforme de la ligne.
- Taille de ligne = 100 x 0,6 mm (160110) ou 200 x 0,3 mm (160120).
- Éclairage intense élevé pour l’examen des empreintes de pas. Pour une utilisation avec une source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Éclairage linéaire à fibre optique | |
Ø externe de gaine = 15 mm | |
3.3 ft. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |
0.6 in. | |
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL | |
1000 mm |