Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage linéaire à fibre optique
Éclairage linéaire à fibre optique avec optique de focalisation réglable
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les éclairages linéaires convertissent les points en ligne.
- Lentille cylindrique réglable pour réduire l’angle d’éclairage jusqu’à 3 degrés.
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé.
- Ensemble en fibre protégé par une gaine en PVC métallique flexible sur une longueur de 1000 mm.
- Avec les fibres optiques écologiques Puravis.
- Éclairage pour objectifs avec structures plates, comme les imprimés sur carreaux.
- Crée une illumination uniforme de la ligne.
- Taille de ligne = 50 x 1,2 mm (160100) ou 100 x 0,6 mm (160110) ou 200 x 0,3 mm (160120).
- Éclairage intense élevé pour l’examen des empreintes de pas. Pour une utilisation avec une source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Éclairage linéaire | |
Gaine extérieure :15 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
3.3 ft. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |
0.6 in. | |
63 x 116 x 18 mm | |
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL | |
1000 mm | |
Taille de ligne :100 x 0,6 mm |