missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Appareils respiratoires jetables Honeywell™ FFP2 NRD
Appareils respiratoires à usage unique hautement confortables et ergonomiques, sans restriction d’utilisation. Les masques respiratoires Sperian™ Honeywell™ FFP2 NRD exploitent la technologie de joint souple Willtech™ pour un confort et un ajustement optimaux.
22.55€ - 128.26€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Type de produit | Demi-masque filtrant à usage unique |
À utiliser avec (application) | Textile, exploitation minière, construction, industries sidérurgique, carrosserie, menuiserie. |
Sans latex | Oui |
Matériau (écran facial) | Maille PES, mousse PU, film PU |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11846960
|
Sperian™
1005584 |
FFP2D | Avec deux élastiques agrafés à l’extérieur de la zone de filtration |
22.55€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11876900
|
Sperian™
1005588 |
FFP2D | Avec vanne et joint facial complet |
68.80€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11811781
|
Sperian™
1005611 |
FFP2D | Sans vanne, à usage unique |
128.26€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La coque est rigide afin qu’elle ne se déforme pas même dans les environnements humides et à forte charge
- Joint hypoallergénique doté de propriétés d’absorption
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Doubles élastiques, ultra flexibles et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Protection et confort de l’utilisateur garantis pendant des périodes d’utilisation prolongée
Spécification
Oui | |
Textile, exploitation minière, construction, industries sidérurgique, carrosserie, menuiserie. | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Fil galvanisé enveloppé de polypropylène |
Demi-masque filtrant à usage unique | |
Oui | |
FFP2D | |
Oui |