Learn More
New Source™ Masque respirateur jetable FFP2
Masque de protection respiratoire FFP2 à usage unique pour se protéger contre l’inhalation de gouttelettes et de particules. Disponible avec ou sans valve .
1.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Couleur | Blanc |
Design Type | En forme de coupelle |
Jetable | Oui |
Matériau | Coton anti-bactérien, tissu non tissé |
Code produit | Marque | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16669272
|
New Source™
HY8622 |
Oui | N/A | N/A | N/A | |||||
16635042
|
New Source™
HY8620 |
Non | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Couches extérieures en polypropylène
- En forme de coque
- 16669272 est équipé d'une valve d'expiration pour un confort accru
- Compatible avec lunettes/lunettes de protection et réduit la formation de buée grâce à sa forme moulée
- Barrette nasale réglable en mousse souple pour ajuster le masque à sa morphologie et profiter de plus de confort
- Soudure évitant toute ouverture sur les bords
Spécification
Approuvé CE, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D | |
En forme de coupelle | |
Coton anti-bactérien, tissu non tissé | |
Universal | |
Protection contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d’applications industrielles et d’autres environnements dangereux | |
Non stérile |
Blanc | |
Oui | |
Masque respiratoire pour particules avec double bandeau | |
FFP2 NR D | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
New Source™ Masque respirateur jetable FFP2