Learn More
New Source™ Masque respirateur jetable FFP2
Click to view available options
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Couches externes en PP
- En forme de coupe
- 16669272 avec soupape d’expiration pour plus de confort
- 16635042 sans soupape
- Compatible avec les lunettes de protection et réduit la buée grâce à sa forme profilée
- L’embout nasal réglable en mousse souple assure un ajustement personnalisé pour accroître le confort du porteur
- Le joint évite la couche ouverte sur les bords
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | En forme de coupelle |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Coton anti-bactérien, tissu non tissé |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules avec double bandeau |
| Dimensions | Universal |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Efficacité de filtre | FFP2 NR D |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d’applications industrielles et d’autres environnements dangereux |
| Afficher plus |