Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq, recombinante (5 U/μl)
Optimisez la PCR de routine grâce à cette ADN polymérase très résistante à la chaleur.
Marque: Thermo Scientific™ EP0403
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Optimisez la PCR de routine grâce à cet ADN polymérase hautement thermostable.
L’ADN polymérase Thermo Scientific™ Taq est un ADN polymérase hautement thermostable issu de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme qui catalyse la synthèse 5’→3’ de l’ADN, est dépourvue d’activité exonucléase (corrective) 3’→5’ détectable et possède une activité exonucléase 5’→3’ faible. De plus, l’ADN polymérase Taq comporte une activité désoxynucléotidyl transférase, qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits de PCR. L’ADN polymérase Taq recombinant convient parfaitement à la PCR standard de gabarits 5 kb ou inférieurs.
Le Master Mix PCR est une solution concentrée 2X d’ADN polymérase Taq, contenant des dNTP et tous les composants requis pour la PCR, à l’exception du modèle d’ADN et des amorces. Cette formulation prémélangée permet d’économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution du nombre des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange est optimisé pour une PCR efficace et reproductible.
Highlights
- Thermostable -half life is more than 40 min at 95°C
- Generates PCR products with 3'-dA overhangs
- Supplied with two buffers -10X Taq Buffer with KCl and 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4. The latter allows for PCR at wide range of magnesium concentrations and decreases unspecific priming
- Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescently-labeled nucleotides)
Spécification
2 x 1.25 ml de tampon Taq 10X avec (NH4)2SO2, 2 x 1.25 ml de tampon Taq 10X avec KCl et 2 x 1.25 ml de MgCl2 25 mM | |
100 Units | |
Une demi-vie est supérieure à 40 min à 95°C |
Taq ADN polymérase (recombinante), 1 U/μl | |
Standard PCR, DNA Sequencing |
Dans certains pays, l’utilisation de ce produit est protégée par des brevets. Dans ces pays, l’achat de ce produit est soumis à l’obtention d’une licence limitée et non transférable, qui autorise uniquement l’acheteur à utiliser cette quantité de produit pour ses propres recherches internes.