Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq, recombinante (5 U/μl)
Optimisez la PCR de routine grâce à cette ADN polymérase très résistante à la chaleur.
57.00€ - 1734.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase Taq (recombinante) (5 U/μl)
Conditions d’expédition Dry Ice
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10374980
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
EP0401
100 unités
57.00€
100 unités
10733941
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0402
500 unités
231.00€
500 unités
10349509
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0405
5 x 500 unités
1046.00€
5 pièces
10272580
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0406
10 x 500 unités
1734.00€
10 pièces
Description
Description
Optimisez la PCR de routine grâce à cet ADN polymérase hautement thermostable.
L’ADN polymérase Thermo Scientific™ Taq est un ADN polymérase hautement thermostable issu de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme qui catalyse la synthèse 5’→3’ de l’ADN, est dépourvue d’activité exonucléase (corrective) 3’→5’ détectable et possède une activité exonucléase 5’→3’ faible. De plus, l’ADN polymérase Taq comporte une activité désoxynucléotidyl transférase, qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits de PCR. L’ADN polymérase Taq recombinant convient parfaitement à la PCR standard de gabarits 5 kb ou inférieurs.
Le Master Mix PCR est une solution concentrée 2X d’ADN polymérase Taq, contenant des dNTP et tous les composants requis pour la PCR, à l’exception du modèle d’ADN et des amorces. Cette formulation prémélangée permet d’économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution du nombre des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange est optimisé pour une PCR efficace et reproductible.
Points clés
  • Thermotestable : une demi-vie est supérieure à 40 minutes à 95°C
  • Génère des produits de PCR avec des extrémités 3’-dA protubérantes
  • Fourni avec deux tampons Tampon Taq 10X avec KCI et tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet de réaliser la PCR à une large gamme de concentrations de magnésium et diminue l’amorçage non spécifique
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence)
Spécification
Spécification
Faible
Étalon
Dry Ice
5 U/μL
Non
Composants séparés
ADN polymérase Taq
ADN polymérase Taq (recombinante) (5 U/μl)
Standard PCR
1 X
3’-A
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq, recombinante (5 U/μl)