Learn More
Thermo Scientific™ TaaI (HpyCH4III) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction TaaI (HpyCH4III) reconnaît les sites ACN^GT, et sa coupe est optimale à 65°C dans le tampon Tango (isoschizomères : Bst4CI, HpyCH4III).
87.50€ - 354.00€
Spécification
Concentration | 10 U/μl |
---|---|
Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm |
Enzymes | TaaI (HpyCH4III) |
Tampon compatible | Tampon 10X Tango |
Sensible à l’inactivation thermique | Non |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10548170
|
Thermo Scientific™
ER1361 |
200 U |
87.50€
200 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10723911
|
Thermo Scientific™
ER1362 |
1000 U |
354.00€
1000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ADN Lambda digéré avec TaaI (HpyCH4III), 1,4 % d’agarose, 187 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
10 U/μl | |
TaaI (HpyCH4III) | |
Non | |
Non | |
Clonage traditionnel |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X Tango | |
65°C | |
Enzyme de restriction |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.