Learn More
Thermo Scientific™ TaaI (HpyCH4III) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction TaaI (HpyCH4III) reconnaît les sites ACN^GT, et sa coupe est optimale à 65°C dans le tampon Tango (isoschizomères : Bst4CI, HpyCH4III).
Marque: Thermo Scientific™ ER1362
Description
ADN Lambda digéré avec TaaI (HpyCH4III), 1,4 % d’agarose, 187 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...A C N▵G T...3'3'...T G▵N C A...5'
Conditions pour une activité à 100 %
- Tampon Tango 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 65°C
- Pour assurer une digestion plus efficace, exécutez la réaction de clivage sous huile de paraffine
Tampon de stockage
- Taal est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et clivage
- Après une digestion en excès de 50 fois avec Taal, environ 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : possibilité de chevauchement ; clivage affecté
- EcoKI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
- EcoBI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé
Extrémités compatibles
- Hpy188I
Remarque :
L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 10 %.
Spécification
10 U/μl | |
TaaI (HpyCH4III) | |
Non | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X Tango | |
65°C | |
1000 U | |
Clonage traditionnel |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.