Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN O'RangeRuler 10 bp, prête à l’emploi
GREENER_CHOICE
Effectuez une détermination de taille précise des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide non dénaturant avec cette échelle d’ADN par incréments de 10 bp.
Marque:  Thermo Scientific™ SM1313
108.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10765271
  • 162.00€ / 50µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN à incréments de 10 bp O’RangeRuler 10-150 bp est conçue pour effectuer une détermination de taille précise des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide non dénaturants. Il s’agit d’une échelle par incréments avec des différences de 10 bp entre les fragments d’ADN, qui est constituée de répétitions d’unités de base à extrémités franches de 10 bp purifiées et ligaturées. Cette échelle d’ADN n’est pas recommandée pour la quantification de l’ADN.
L’échelle d’ADN O’RangeRuler 10 bp est livrée avec un colorant de charge d’ADN orange 6X pour les échantillons d’ADN. Le colorant orange G peut être utilisé pour contrôler la migration de l’ADN dans les gels d’agarose ou de polyacrylamide et migre à 50 bp dans un gel d’agarose à 1 %. Il s’agit du colorant privilégié lorsque la visualisation de petits fragments d’ADN est importante.
Points clés
  • Échelle graduée par incréments de 10 bp
  • Bandes nettes, tailles de fragments faciles à mémoriser
  • Bandes de référence espacées uniformément (affichées en rouge)
  • Prêt à l’emploi : prémélangé avec colorant de charge orange 6X pour une charge directe et un stockage à température ambiante
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Xylène cyanol FF, orange G
Oui
Gels d’agarose
O’GeneRuler, O’RangeRuler
Agarose
Échelle d’ADN
10 bp à 100 bp
Emballage durable
50 μg
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN O'RangeRuler 10 bp, prête à l’emploi > 10 à 150 bp, 0,1 μg/μl