Learn More
Heathrow Scientific™ Cartes d’inventaire de remplacement Premium Plus
Les cartes d’inventaire de remplacement Heathrow Scientifictrade; Premium Plus sont conçues pour s’adapter aux boîtes de lames Premium Plus.
Marque: Heathrow Scientific™ 120618F
17.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
ulliLa carte d’inventaire est amovible et remplaçable pour écrire facilement sur des surfaces planes/liliFabriquées à partir d’un stock de cartes revêtues, avec écriture facile avec un stylo ou un crayon et recyclables/liliRestez organisé grâce à un système de numérotation facile à suivre, regroupé en unités de cinq/liliLa carte d’identification pour boîtes de lames de microscope est facile à lire avec des couleurs alternées de gris et de blanc pour une navigation rapide/liliLa carte d’inventaire est fournie en boîtes de 10 avec une taille de 8,5 x 28 cm/li/ulSpécification
Carte d’inventaire | |
100 lignes | |
8,5 x 11 po | |
Boîte de lames | |
28 cm | |
21,6 cm | |
10 Paquets |
Gris, blanc | |
Cartes d’inventaire de remplacement Premium Plus | |
Histologie | |
11 po | |
8,5 in | |
Carton | |
Rectangulaires |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Cartes d’inventaire de remplacement Premium Plus > Cartes d’inventaire de remplacement Premium Plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu