Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Mini GeneJET
Effectuez l’isolement d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce système simple, rapide et économique.
Marque: Thermo Scientific™ K0502
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.41000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Le kit de minipréparation plasmidique GeneJET a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolement.
Le kit fait appel à la technologie exclusive d’une membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique. Il permet de récupérer 20 μg maximum d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolation.Efficace : rendements élevés atteignant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique de haute qualité
Rapide : la procédure prend moins de 14 minutes
Pratique : extraction de phénol / chloroforme ou précipitation d’alcool non requise
- Pure : l’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat
Applications
Isolement rapide d’ADN plasmidique à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
- Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
- Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
- PCR
- Transcription in vitro
- Transformation
Principe
Recommandé dans les cas suivants :
Isolement rapide d’ADN très pur adaptée à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard, —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Colonne de silice | |
Bactéries | |
Compatible (collecteur sous vide) | |
GeneJET | |
50 préparations | |
< 14 min |
Colonne de centrifugation | |
Mini | |
PCR, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, transcription in vitro | |
< 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle) | |
Kit Plasmide Miniprep | |
ADN plasmidique |
Sécurité et traitement
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P373-NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,Guanidine hydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.